Learn More
9-Octadecinoato de metilo, + 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15413367
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 9-octadecynoate
CAS 1120-32-7
Fórmula molecular C19H34O2
Número MDL MFCD09953468
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl stearolate, methyl 9-octadecynoate, 9-octadecynoic acid methyl ester, 9-octadecynoic acid, methyl ester, methyl 9-octadecynoate #, acmc-1br0q, stearolic acid methyl ester, methyl 9-octadecynoate, 90+%, 9-octadecynoic acid,methyl ester
Clave InChI VGXHOYHYUMFLPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCC#CCCCCCCCC(=O)OC
Nombre IUPAC octadec-9-inoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 294.479
PubChem CID 534587
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.47
Porcentaje de pureza ≥90%