Learn More
6-(Hidroximetil)piridina-2-carboxilato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
49.00€ - 580.00€
CAS | 39977-44-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H9NO3 |
Peso molecular (g/mol) | 167.164 |
Número MDL | MFCD03840850 |
Clave InChI | DVIUNMLAPDJWHL-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 11513809 |
Nombre IUPAC | 6-(hidroximetil)piridina-2-carboxilato de metilo |
SMILES | COC(=O)C1=NC(=CC=C1)CO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15448526
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63793.MD |
250 mg | |||||||
15428526
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63793.03 |
1 g |
163.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15438526
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63793.06 |
5 g | |||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
39977-44-1 | |
167.164 | |
DVIUNMLAPDJWHL-UHFFFAOYSA-N | |
6-(hidroximetil)piridina-2-carboxilato de metilo |
C8H9NO3 | |
MFCD03840850 | |
11513809 | |
COC(=O)C1=NC(=CC=C1)CO |
Especificaciones
Methyl 6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate | |
Blanco | |
MFCD03840850 | |
DVIUNMLAPDJWHL-UHFFFAOYSA-N | |
6-(hidroximetil)piridina-2-carboxilato de metilo | |
11513809 | |
95% |
39977-44-1 | |
C8H9NO3 | |
methyl 6-hydroxymethyl picolinate, methyl 6-hydroxymethyl pyridine-2-carboxylate, methyl-6-hydroxymethyl-2-carboxylate pyridine, 6-hydroxymethyl-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 6-hydroxymethyl-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 6-hydroxymethyl-2-pyridinecarboxylate, methyl6-hydroxymethyl picolinate, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-hydroxymethyl-, methyl ester, methyl 6-hydroxymethyl-2-pyridine carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-hydroxymethyl-, methyl ester | |
COC(=O)C1=NC(=CC=C1)CO | |
167.164 | |
167.16 | |
Sólido |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only