Learn More
6-(Hidroximetil)piridina-2-carboxilato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | methyl 6-hydroxymethyl picolinate, methyl 6-hydroxymethyl pyridine-2-carboxylate, methyl-6-hydroxymethyl-2-carboxylate pyridine, 6-hydroxymethyl-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 6-hydroxymethyl-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 6-hydroxymethyl-2-pyridinecarboxylate, methyl6-hydroxymethyl picolinate, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-hydroxymethyl-, methyl ester, methyl 6-hydroxymethyl-2-pyridine carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-hydroxymethyl-, methyl ester |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.16 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
| Forma física | Sólido |