missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Fluoro-2-nitrobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-fluoro-2-nitrobenzoato de metilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en dimetilsulfóxido y acetona.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
El 5-fluoro-2-nitrobenzoato de metilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en dimetilsulfóxido y acetona.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate |
Punto de fusión | 35°C to 37°C |
Color | Blanco |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. Soluble in dimethyl sulfoxide and acetone. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.14 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Sólido de fusión baja |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'