Learn More
Metil-5-amino-1-benzotiofen-2-carboxilato, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 5-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Sinónimo | methyl 5-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, 5-aminothionaphthene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-aminobenzothiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-amino-, methyl ester, maybridge3_004413, methyl 5-aminobenzo b thiophene-carboxylate, methyl5-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-azanyl-1-benzothiophene-2-carboxylate, methyl-5-amino-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-amino-1-benzo b thiophene-2-carboxylate |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.25 |
Porcentaje de pureza | 97% |