Learn More
Metil 4'-formilbifenil-4-carboxilato, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11995111
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
70916-89-1
C15H12O3
240.26
MFCD04039123
URINKTWOCVLGGR-UHFFFAOYSA-N
4'-formylbiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 4'-formyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylate, methyl 4-4-formylphenyl benzoate, methyl 4'-formyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylate, acmc-209ogh, methyl 4'-formylbiphenyl-4-carboxylate, methyl-4'-formylbiphenyl-4-carboxylate, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxylicacid, 4-methyl ester, 1,1'-biphenyl-4-carboxylicacid,4'-formyl-,methyl ester
4321323
methyl 4'-formyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
70916-89-1
C15H12O3
240.26
MFCD04039123
URINKTWOCVLGGR-UHFFFAOYSA-N
4'-formylbiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 4'-formyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylate, methyl 4-4-formylphenyl benzoate, methyl 4'-formyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylate, acmc-209ogh, methyl 4'-formylbiphenyl-4-carboxylate, methyl-4'-formylbiphenyl-4-carboxylate, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxylicacid, 4-methyl ester, 1,1'-biphenyl-4-carboxylicacid,4'-formyl-,methyl ester
4321323
methyl 4'-formyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Nombre del producto químico o material Methyl 4'-formylbiphenyl-4-carboxylate
Punto de fusión 113.0°C to 118.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.26
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 4'-formylbiphenyl-4-carboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.