Learn More
Metil 3-(metiltio)propionato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.60€ - 258.00€
CAS | 13532-18-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H10O2S |
Peso molecular (g/mol) | 134.19 |
Número MDL | MFCD00008565 |
Clave InChI | DMMJVMYCBULSIS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methyl 3-methylthio propionate, methyl 3-methylthiopropionate, methyl 3-methylthio propanoate, propanoic acid, 3-methylthio-, methyl ester, methyl beta-methiopropionate, methyl 3-methylsulfanyl propanoate, methyl-3-methylthio propionate, methyl 3-methylthiopropanoate, propionic acid, 3-methylthio-, methyl ester, methyl beta-methylthiopropionate |
PubChem CID | 61641 |
Nombre IUPAC | metil 3-metilsulfanilpropanoato |
SMILES | COC(=O)CCSC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11403394
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10649.14 |
25 g |
27.60€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11413394
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10649.22 |
100 g |
67.30€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11423394
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10649.36 |
500 g |
258.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
13532-18-8 | |
134.19 | |
DMMJVMYCBULSIS-UHFFFAOYSA-N | |
61641 | |
COC(=O)CCSC |
C5H10O2S | |
MFCD00008565 | |
methyl 3-methylthio propionate, methyl 3-methylthiopropionate, methyl 3-methylthio propanoate, propanoic acid, 3-methylthio-, methyl ester, methyl beta-methiopropionate, methyl 3-methylsulfanyl propanoate, methyl-3-methylthio propionate, methyl 3-methylthiopropanoate, propionic acid, 3-methylthio-, methyl ester, methyl beta-methylthiopropionate | |
metil 3-metilsulfanilpropanoato |
Especificaciones
Methyl 3- (methylthio)propionate | |
1.074 | |
72°C (161°F) | |
CH3SCH2CH2CO2CH3 | |
MFCD00008565 | |
methyl 3-methylthio propionate, methyl 3-methylthiopropionate, methyl 3-methylthio propanoate, propanoic acid, 3-methylthio-, methyl ester, methyl beta-methiopropionate, methyl 3-methylsulfanyl propanoate, methyl-3-methylthio propionate, methyl 3-methylthiopropanoate, propionic acid, 3-methylthio-, methyl ester, methyl beta-methylthiopropionate | |
COC(=O)CCSC | |
134.19 | |
134.2 |
13532-18-8 | |
72°C to 73°C (11 mmHg) | |
C5H10O2S | |
1.465 | |
1745077 | |
DMMJVMYCBULSIS-UHFFFAOYSA-N | |
metil 3-metilsulfanilpropanoato | |
61641 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H227
Líquido combustible.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-883-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only