Learn More
Metil 3-(metiltio)propionato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403394 25 g 25 g
11413394 100 g 100 g
11423394 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403394 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10649.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13532-18-8 | C5H10O2S | 134.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13532-18-8
Fórmula molecular C5H10O2S
Peso molecular (g/mol) 134.19
Número MDL MFCD00008565
Clave InChI DMMJVMYCBULSIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-methylthio propionate, methyl 3-methylthiopropionate, methyl 3-methylthio propanoate, propanoic acid, 3-methylthio-, methyl ester, methyl beta-methiopropionate, methyl 3-methylsulfanyl propanoate, methyl-3-methylthio propionate, methyl 3-methylthiopropanoate, propionic acid, 3-methylthio-, methyl ester, methyl beta-methylthiopropionate
PubChem CID 61641
Nombre IUPAC metil 3-metilsulfanilpropanoato
SMILES COC(=O)CCSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3- (methylthio)propionate
Densidad 1.074
Punto de ebullición 72°C to 73°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C (161°F)
Fórmula lineal CH3SCH2CH2CO2CH3
Índice de refracción 1.465
Cantidad 25 g
Beilstein 1745077
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.2
Porcentaje de pureza 98%