Learn More
2-(Trifluorometilo)pirimidina-4-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
165.00€ - 525.00€
CAS | 878745-51-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H5F3N2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 206.12 |
Número MDL | MFCD05662690 |
Clave InChI | VBFLWQBZJODKRL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methyl 2-trifluoromethyl pyrimidine-4-carboxylate, 2-trifluoromethyl-pyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, methyl2-trifluoromethyl pyrimidine-4-carboxylate, methyl 2-trifluoromethyl-4-pyrimidine carboxylate, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl-, methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylicacid, 2-trifluoromethyl-, methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylicacid,2-trifluoromethyl-,methyl ester |
PubChem CID | 17750127 |
Nombre IUPAC | 2-(trifluorometilo)pirimidina-4-carboxilato de metilo |
SMILES | COC(=O)C1=NC(=NC=C1)C(F)(F)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15460136
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52818.MD |
250 mg | |||||||
15450136
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52818.03 |
1 g |
525.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Methyl 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxylate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 2-(trifluorometil)pirimidina-4-carboxilato de metilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
878745-51-8 | |
206.12 | |
VBFLWQBZJODKRL-UHFFFAOYSA-N | |
17750127 | |
COC(=O)C1=NC(=NC=C1)C(F)(F)F |
C7H5F3N2O2 | |
MFCD05662690 | |
methyl 2-trifluoromethyl pyrimidine-4-carboxylate, 2-trifluoromethyl-pyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, methyl2-trifluoromethyl pyrimidine-4-carboxylate, methyl 2-trifluoromethyl-4-pyrimidine carboxylate, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl-, methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylicacid, 2-trifluoromethyl-, methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylicacid,2-trifluoromethyl-,methyl ester | |
2-(trifluorometilo)pirimidina-4-carboxilato de metilo |
Especificaciones
Methyl 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxylate | |
C7H5F3N2O2 | |
methyl 2-trifluoromethyl pyrimidine-4-carboxylate, 2-trifluoromethyl-pyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, methyl2-trifluoromethyl pyrimidine-4-carboxylate, methyl 2-trifluoromethyl-4-pyrimidine carboxylate, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl-, methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylicacid, 2-trifluoromethyl-, methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylicacid,2-trifluoromethyl-,methyl ester | |
COC(=O)C1=NC(=NC=C1)C(F)(F)F | |
206.12 | |
206.12 |
878745-51-8 | |
MFCD05662690 | |
VBFLWQBZJODKRL-UHFFFAOYSA-N | |
2-(trifluorometilo)pirimidina-4-carboxilato de metilo | |
17750127 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO - Para uso exclusivo en investigación