Learn More
2-(Trifluorometilo)pirimidina-4-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450136 1 g 1 g
15460136 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52818.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Methyl 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxylate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(trifluorometil)pirimidina-4-carboxilato de metilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 878745-51-8
Fórmula molecular C7H5F3N2O2
Peso molecular (g/mol) 206.12
Número MDL MFCD05662690
Clave InChI VBFLWQBZJODKRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-trifluoromethyl pyrimidine-4-carboxylate, 2-trifluoromethyl-pyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, methyl2-trifluoromethyl pyrimidine-4-carboxylate, methyl 2-trifluoromethyl-4-pyrimidine carboxylate, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl-, methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylicacid, 2-trifluoromethyl-, methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylicacid,2-trifluoromethyl-,methyl ester
PubChem CID 17750127
Nombre IUPAC 2-(trifluorometilo)pirimidina-4-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=NC(=NC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxylate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.12
Porcentaje de pureza 97%