Learn More
Metil 2-furoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.70€ - 257.00€
CAS | 611-13-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H6O3 |
Peso molecular (g/mol) | 126.11 |
Número MDL | MFCD00003236 |
Clave InChI | HDJLSECJEQSPKW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methyl 2-furoate, methyl pyromucate, methyl 2-furancarboxylate, methyl furoate, 2-furancarboxylic acid, methyl ester, 2-methoxycarbonyl furan, pyromucic acid methyl ester, methyl 2-furylcarboxylate, 2-furoic acid, methyl ester, furoic acid, methyl ester |
PubChem CID | 11902 |
Nombre IUPAC | metil furano-2-carboxilato |
SMILES | COC(=O)C1=CC=CO1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10041720
|
Thermo Scientific Acros
156870250 |
25 g | Frasco de vidrio |
29.70€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10513711
|
Thermo Scientific Acros
156871000 |
100 g | Frasco de vidrio |
67.80€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15189193
|
Thermo Scientific Acros
156875000 |
500 g | Frasco de vidrio | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
611-13-2 | |
126.11 | |
HDJLSECJEQSPKW-UHFFFAOYSA-N | |
11902 | |
COC(=O)C1=CC=CO1 |
C6H6O3 | |
MFCD00003236 | |
methyl 2-furoate, methyl pyromucate, methyl 2-furancarboxylate, methyl furoate, 2-furancarboxylic acid, methyl ester, 2-methoxycarbonyl furan, pyromucic acid methyl ester, methyl 2-furylcarboxylate, 2-furoic acid, methyl ester, furoic acid, methyl ester | |
metil furano-2-carboxilato |
Especificaciones
Methyl 2-furoate | |
611-13-2 | |
1.1760g/mL | |
73°C | |
97.5% min. (GC) | |
1.4830 to 1.4890 | |
15,6149 | |
methyl 2-furoate, methyl pyromucate, methyl 2-furancarboxylate, methyl furoate, 2-furancarboxylic acid, methyl ester, 2-methoxycarbonyl furan, pyromucic acid methyl ester, methyl 2-furylcarboxylate, 2-furoic acid, methyl ester, furoic acid, methyl ester | |
HDJLSECJEQSPKW-UHFFFAOYSA-N | |
metil furano-2-carboxilato | |
11902 | |
98% |
98% | |
Amarillo a marrón | |
181.0°C | |
Auténtico | |
C6H6O3 | |
MFCD00003236 | |
1.176 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
COC(=O)C1=CC=CO1 | |
126.11 | |
126.11 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 210-254-6
missing translation for 'rtecsNumber' : LV1950000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Methyl 2-furoate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.