Learn More
Metil 2-furoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10041720 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10041720 25 g Frasco de vidrio 25 g
10513711 100 g Frasco de vidrio 100 g
15189193 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10041720 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156870250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 611-13-2 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-13-2
Fórmula molecular C6H6O3
Peso molecular (g/mol) 126.11
Número MDL MFCD00003236
Clave InChI HDJLSECJEQSPKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-furoate, methyl pyromucate, methyl 2-furancarboxylate, methyl furoate, 2-furancarboxylic acid, methyl ester, 2-methoxycarbonyl furan, pyromucic acid methyl ester, methyl 2-furylcarboxylate, 2-furoic acid, methyl ester, furoic acid, methyl ester
PubChem CID 11902
Nombre IUPAC metil furano-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-furoate
Nombre de nota 98%
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.1760g/mL
Punto de ebullición 181.0°C
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4830 to 1.4890
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,6149
Gravedad específica 1.176
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-furoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.