Learn More
2-Furoato de metilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021607
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
611-13-2
C6H6O3
126.111
MFCD00003236
HDJLSECJEQSPKW-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-furoate, methyl pyromucate, methyl 2-furancarboxylate, methyl furoate, 2-furancarboxylic acid, methyl ester, 2-methoxycarbonyl furan, pyromucic acid methyl ester, methyl 2-furylcarboxylate, 2-furoic acid, methyl ester, furoic acid, methyl ester
11902
furan-2-carboxilato de metilo
COC(=O)C1=CC=CO1
611-13-2
C6H6O3
126.111
MFCD00003236
HDJLSECJEQSPKW-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-furoate, methyl pyromucate, methyl 2-furancarboxylate, methyl furoate, 2-furancarboxylic acid, methyl ester, 2-methoxycarbonyl furan, pyromucic acid methyl ester, methyl 2-furylcarboxylate, 2-furoic acid, methyl ester, furoic acid, methyl ester
11902
furan-2-carboxilato de metilo
COC(=O)C1=CC=CO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 2-furoate
Densidad 1.179
Punto de ebullición 180°C to 181°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Índice de refracción 1.487
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 111110
Índice Merck 14,4307
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.