Learn More
2-Fluoroacrilato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Methyl 2-fluoroacrylate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-fluoroacrilato de metilo es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
El 2-fluoroacrilato de metilo es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 2-fluoroacrylate |
Fórmula lineal | CH2=C(F)CO2CH3 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN1993 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.08 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Forma física | Líquido |