Learn More
2-Cloro-4-(trifluorometil)pirimidina-5-carboxilato de metilo, 97 %, Acros Organics™
164.00€ - 585.00€
CAS | 175137-27-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H4ClF3N2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 240.57 |
Número MDL | MFCD00068146 |
Clave InChI | VLUBJYUOPNGBOQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-pyrimidinecarboxylate, methylchlorotrifluoromethylpyrimidinecarboxylate, methyl-2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, acmc-20aifi, pubchem10174, 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-carbomethoxypyrimidine, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-ca, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethylpyrimidine, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethyl pyrimidine |
PubChem CID | 3696469 |
Nombre IUPAC | 2-cloro-4-(trifluorometil)pirimidina-5-carboxilato de metilo |
SMILES | COC(=O)C1=CN=C(Cl)N=C1C(F)(F)F |
Descripción
175137-27-6 | |
240.57 | |
VLUBJYUOPNGBOQ-UHFFFAOYSA-N | |
3696469 | |
COC(=O)C1=CN=C(Cl)N=C1C(F)(F)F |
C7H4ClF3N2O2 | |
MFCD00068146 | |
methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-pyrimidinecarboxylate, methylchlorotrifluoromethylpyrimidinecarboxylate, methyl-2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, acmc-20aifi, pubchem10174, 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-carbomethoxypyrimidine, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-ca, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethylpyrimidine, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethyl pyrimidine | |
2-cloro-4-(trifluorometil)pirimidina-5-carboxilato de metilo |
Especificaciones
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate | |
56.0°C (0.2 mmHg) | |
Authentic | |
C7H4ClF3N2O2 | |
methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-pyrimidinecarboxylate, methylchlorotrifluoromethylpyrimidinecarboxylate, methyl-2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, acmc-20aifi, pubchem10174, 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-carbomethoxypyrimidine, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-ca, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethylpyrimidine, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethyl pyrimidine | |
COC(=O)C1=CN=C(Cl)N=C1C(F)(F)F | |
240.57 | |
240.57 |
175137-27-6 | |
110°C | |
96% min. (GC) | |
MFCD00068146 | |
VLUBJYUOPNGBOQ-UHFFFAOYSA-N | |
2-cloro-4-(trifluorometil)pirimidina-5-carboxilato de metilo | |
3696469 | |
97% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
Harmful if inhaled.
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Harmful in contact with skin.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF
Warning
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate, 97%
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only