Learn More
2-Cloro-4-(trifluorometil)pirimidina-5-carboxilato de metilo, 97 %, Acros Organics™
Código de producto. 15382032 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15382032 5 g 5 g
15392032 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15382032 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448690050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 175137-27-6
Fórmula molecular C7H4ClF3N2O2
Peso molecular (g/mol) 240.57
Número MDL MFCD00068146
Clave InChI VLUBJYUOPNGBOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-pyrimidinecarboxylate, methylchlorotrifluoromethylpyrimidinecarboxylate, methyl-2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, acmc-20aifi, pubchem10174, 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-carbomethoxypyrimidine, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-ca, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethylpyrimidine, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethyl pyrimidine
PubChem CID 3696469
Nombre IUPAC metil 2-cloro-4-(trifluorometil)pirimidina-5-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CN=C(Cl)N=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Punto de ebullición 56.0°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.57
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.