Learn More
Metil 2-bromobenzoato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Methyl 2-bromobenzoate under Heck reaction with acrylonitrile results in lactonization to give the benzofuran-2-one 3-(cyanomethyl)-2-coumaranone. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metilo 2-bromobenzoato bajo reacción Heck con acrilonitrilo resulta en lactonización para dar el benzofuran-2-ona 3-(cianometil)-2-cumaranona. Es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
El metilo 2-bromobenzoato bajo reacción Heck con acrilonitrilo resulta en lactonización para dar el benzofuran-2-ona 3-(cianometil)-2-cumaranona. Es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 2-bromobenzoate |
Densidad | 1.532 |
Punto de ebullición | 252°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.559 |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1862501 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.05 |
Porcentaje de pureza | 99% |