missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metil-2-amino-5-bromobenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Methyl 2-amino-5-bromobenzoate acts as a potential PqsD inhibitor against pseudomonas aeruginosa infections. It is also used in the preparation of hepatitis C virus NS5b RNA polymerase inhibitors. It is involved in plant growth-regulator activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metil-2-amino-5-bromobenzoato actúa como un inhibidor potencial de la PqsD contra las infecciones por pseudomonas aeruginosa. También se utiliza en la preparación de los inhibidores de la polimerasa de ARN NS5b del virus de la hepatitis C. Se emplea en la actividad de regulador de crecimiento vegetal.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz y al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, haluros ácidos, anhídridos ácidos, ácidos fuertes y bases fuertes. Almacenar en lugar fresco.
El metil-2-amino-5-bromobenzoato actúa como un inhibidor potencial de la PqsD contra las infecciones por pseudomonas aeruginosa. También se utiliza en la preparación de los inhibidores de la polimerasa de ARN NS5b del virus de la hepatitis C. Se emplea en la actividad de regulador de crecimiento vegetal.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz y al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, haluros ácidos, anhídridos ácidos, ácidos fuertes y bases fuertes. Almacenar en lugar fresco.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 2-amino-5-bromobenzoate |
Punto de fusión | 71°C to 73°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 972720 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.06 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'