Learn More
Metil 2,4-dimetoxibenzoato, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10535524
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
2150-41-6
C10H12O4
196.20
MFCD00070649
IHIJFZWLGPEYPJ-UHFFFAOYSA-N
137451
metil 2,4-dimetoxibenzoato
COC(=O)C1=CC=C(OC)C=C1OC
2150-41-6
C10H12O4
196.20
MFCD00070649
IHIJFZWLGPEYPJ-UHFFFAOYSA-N
137451
metil 2,4-dimetoxibenzoato
COC(=O)C1=CC=C(OC)C=C1OC
Nombre del producto químico o material Methyl 2, 4-dimethoxybenzoate
Densidad 1.1940g/mL
Punto de ebullición 294°C to 296°C
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH30)2C6H3CO2CH3
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.194
Sinónimo 2,4-dimethoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dimethoxy-, methyl ester, acmc-1ccii, methyl2,4-dimethoxybenzoate, methyl 2,4-dimethoxybenzoate, 2,4-dimethoxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,2,4-dimethoxy-,methyl ester, benzoic acid,2,4-dimethoxy-, methyl ester, 2,4-dihydroxybenzoic acid, dimethyl ether, methyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 98%