Learn More
2,2-Dimetilacetoacetato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Pyrimidine was synthesis from methyl 2, 2-dimethylacetoacetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La pirimidina se sintetizó a partir 2, 2-dimetilacetoacetato de metilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
La pirimidina se sintetizó a partir 2, 2-dimetilacetoacetato de metilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 2,2-dimethylacetoacetate |
Densidad | 0.999 |
Punto de ebullición | 72°C to 74°C (15 mmHg) |
Índice de refracción | 1.4205 |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 1753940 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.17 |
Porcentaje de pureza | 99% |