Learn More
2,2-Dimetilacetoacetato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11393066 1 g 1 g
11303076 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10917.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38923-57-8 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Pyrimidine was synthesis from methyl 2, 2-dimethylacetoacetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La pirimidina se sintetizó a partir 2, 2-dimetilacetoacetato de metilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38923-57-8
Fórmula molecular C7H12O3
Peso molecular (g/mol) 144.17
Número MDL MFCD00026232
Clave InChI LVSDLZIEHYYLTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2,2-dimethylacetoacetate, methyl2,2-dimethylacetoacetate, butanoic acid, 2,2-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, methyl 2,2-dimethyl acetoacetate, 2,2-dimethylacetoacetic acid methyl ester, 2,2-dimethyl-3-oxo-butyric acid methyl ester, 2,2-dimethyl-3-oxobutyric acid, methyl ester, methyl 2,2-dimethyl-3-oxobutyrate, pubchem23356, acmc-20akj7
PubChem CID 96925
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-3-oxobutanoato de metilo
SMILES COC(=O)C(C)(C)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2,2-dimethylacetoacetate
Densidad 0.999
Punto de ebullición 72°C to 74°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.4205
Cantidad 1 g
Beilstein 1753940
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 99%