Learn More
Mezcla de pesticidas organoclorados, SPEX CertiPrep™
Certificado por la Guía 34 ISO/IEC, material de referencia certificado según la trazabilidad por el NIST
Marca: SPEX Certiprep 625-PH
Detalles adicionales : CAS : 72-20-8 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 1114 Chem class : 3 Pack group : II
Includes: Frasco automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Descripción
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Analito | N.º de CAS: | Concentración |
---|---|---|
Aldrina | 309-00-2 | 2000 μg/ml |
alfa-BHC | 319-84-6 | 2000 μg/ml |
beta-BHC | 319-85-7 | 2000 μg/ml |
delta-BHC | 319-86-8 | 2000 μg/ml |
Dieldrina | 60-57-1 | 2000 μg/ml |
Endosulfán I | 959-98-8 | 2000 μg/ml |
Endosulfán II | 33213-65-9 | 2000 μg/ml |
Sulfato de endosulfán | 1031-07-8 | 2000 μg/ml |
Endrina | 72-20-8 | 2000 μg/ml |
Endrina aldehído | 7421-93-4 | 2000 μg/ml |
Endrina cetona | 53494-70-5 | 2000 μg/ml |
gamma-BHC | 58-89-9 | 2000 μg/ml |
Heptacloro | 76-44-8 | 2000 μg/ml |
Epóxido de heptacloro (Isómero B) | 1024-57-3 | 2000 μg/ml |
Metoxicloro | 72-43-5 | 2000 μg/ml |
p,p'-DDD | 72-54-8 | 2000 μg/ml |
p,p'-DDE | 72-55-9 | 2000 μg/ml |
p,p'-DDT | 50-29-3 | 2000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Organochlorine Pesticides Mix | |
1 mL | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos | |
Aldrin; alpha-BHC; beta-BHC; p,p'-DDD; p,p'-DDE; delta-BHC; Dieldrin; p |
2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar | |
El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. | |
For US EPA Methods 625, 8270C | |
Benzene |
Seguridad y manipulación
- Organochlorine Pesticides Mix
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
- H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: benzene, delta-BHC,dieldrin, heptachlor, heptachlor epoxide, 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio