Learn More
Metanol, puriss. p.a., reactivo ACS, react. ISO, React. farmacopea europea, ≥ 99,8 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
902.47 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21964" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21964" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
25 L
45 kg
150 kg
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methanol |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Densidad | 0.791g/mL at 25°C |
Cantidad | 150 kg |
Límite de explosión | 0.36 |
Temperatura de inflamación | 9°C (48.2°F) |
Punto de ignición | 725°F |
Fórmula lineal | CH3OH |
Presión de vapor | 410mmHg (50°C), 97.68mmHg (20°C) |
Número UN | 1230 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.