Learn More
Metanol, Optima™ de grado LC/MS, Thermo Scientific™
70.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21964" para aplicar la oferta.
81.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
60.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
70.20 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21964" para aplicar la oferta.
81.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
60.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
70.20 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2,5 l
4 L
Descripción
Metanol, >-99,9 %, CH4O, número de CAS-67-56-1, alcohol de madera, hidróxido de metilo, alcohol colonial, alcohol colombiano, nafta de madera, carbinol, alcohol metílico, alcohol piroxílico, alcohol de madera, metilol, 2,5 l
Note: Glass bottles have fluorinated lining.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Metanol |
Punto de fusión | -98 °C |
Absorbancia | ≤0.005 AU a 260 nm, ≤0.005 AU a 280 nm, ≤0.01 AU a 254 nm, ≤0.1 AU a 230 nm, ≤0.2 AU a 220 nm, ≤0.4 AU a 214 nm, ≤0.5 AU a 210 nm |
Color | Incolora |
Densidad | 0.791 g/cm³ |
Punto de ebullición | 64.7 °C |
Cantidad | 1 l |
Identificación | Supera pruebas |
Envase | Frasco de vidrio |
Forma física | Líquido |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.