missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methanol, CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™

Catalog Number 15655460
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Envase:
Glass Bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
887
CHEBI:17790
methanol
CO
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
67-56-1
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
887
CHEBI:17790
methanol
CO

CHROMASOLV™, for GC/MS analysis of volatile organics,≥99.9%

Honeywell Chromasolv™ GC-headspace solvents:

  • developed particularly for the identification and quantification of residual solvents in pharmaceuticals using GC-headspace methods described in monographs from the United States Pharmacopeia (USP) or the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) and following the International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) guidelines
  • very pure solvents with extremely low concentrations of the defined residual solvents
  • state-of-the art production and application tests

 

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methanol
Fórmula lineal CH3OH
Número UN UN1230
Beilstein 1098229
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9% (GC)
Grado CHROMASOLV™
Densidad 0.791g/mL at 25°C, 0.791g/mL at 25°C
Cantidad 6 x 1 L
Límite de explosión 0.36
Temperatura de inflamación 9°C (48.2°F)
Punto de ignición 725°F
Envase Glass Bottle
Presión de vapor 410 mmHg (50°C), 97.68 mmHg (20°C)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'