Learn More
Methanol, CHROMASOLV™, gradient grade, for HPLC, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
4 x 2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methanol |
Nombre de nota | CHROMASOLV, gradient grade, for HPLC, 99.9% |
% máx. CAS | ≤100.0000% |
Número UN | UN1230 |
Beilstein | 1098229 |
Porcentaje de pureza | >99.9% |
Grado | HPLC |
Cantidad | 2.5 L |
Envase | Frasco de vidrio |