Learn More
Methanol with 0.1% ammonium acetate, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methanol with 0.1% ammonium acetate |
Cantidad | 2.5 L |
Temperatura de inflamación | 11°C (51.8°F) |
Número MDL | MFCD00004595 |
Número UN | UN1230 |
Porcentaje de pureza | ≥99.5% (GC) |