Learn More
Brady™ Metallized Polyester Thermal Transfer Printable Labels
Printable, metallized polyester labels for thermal transfer printers.
322.00€ - 720.00€
Especificaciones
Acabado | Mate |
---|---|
Material | Poliéster metalizado |
Print Technology | Transferencia térmica |
Tipo de producto | Etiqueta imprimible por transferencia térmica |
Etiquetas por fila | 3 |
Código de producto | Marca | Tipo de adhesivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de adhesivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11896033
|
Brady™
217078 |
Acrílico, Permanente |
322.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11819664
|
Brady™
030181 |
Acrílico, A prueba de manipulación |
720.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Printable, metallized polyester labels for thermal transfer printers.
- Please Note: 217078 is UL, CSA and AGA approved with its respective ribbon.
- Please Note: 030181 is UL Recognised with its respective ribbon.
- See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Especificaciones
Mate | |
Transferencia térmica | |
3 | |
Rectángulo |
Poliéster metalizado | |
Etiqueta imprimible por transferencia térmica | |
-40°C |