Learn More
Brady™ MetaLabel™ Series Metallic, Non-Metal Labels, B-413
Used to identify property from components to finished products. Brady™ MetaLabel™ Series Metallic, Non-Metal Labels are made of Metallic, Non-Metal Polyester.
267.11€ - 1070.96€
Specifications
| Certifications/Compliance | UL Recognised; cUL Recognised |
|---|---|
| Description | Thermal Transfer Printable Labels |
| Coating | None |
| Color | Light Gray |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Product Code | Brand | Size (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Size (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
|
11599423
|
Brady™
104181 |
W x H: 50.8 mm x 91.4m |
890.00€ 746.04€ / 1 rollos Ahorro 143.96€ 16% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
11509433
|
Brady™
104182 |
W x H: 101.6 mm x 91.4m |
1275.00€ 1070.96€ / 1 rollos Ahorro 204.04€ 16% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
11519423
|
Brady™
104173 |
12.7 x 11.09 mm (W x H) |
334.00€ 281.26€ / 1 rollos Ahorro 52.74€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
11569413
|
Brady™
104168 |
19.05 x 6.35 mm (W x H) |
440.00€ 371.41€ / 1 rollos Ahorro 68.59€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
11559423
|
Brady™
104177 |
76.2 x 25.4 mm (W x H) |
525.00€ 438.55€ / 1 rollos Ahorro 86.45€ 16% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
11569423
|
Brady™
104178 |
76.2 x 50.8 mm (W x H) |
347.00€ 292.35€ / 1 rollos Ahorro 54.65€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
11539423
|
Brady™
104175 |
50.8 x 25.4 mm (W x H) |
349.00€ 293.97€ / 1 rollos Ahorro 55.03€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
11589423
|
Brady™
104180 |
W x H: 76.2 mm x 91.4m |
1005.00€ 845.83€ / 1 rollos Ahorro 159.17€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
11579413
|
Brady™
104169 |
25.4 x 9.52 mm (W x H) |
487.00€ 410.74€ / 1 rollos Ahorro 76.26€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
11509423
|
Brady™
104172 |
38.1 x 12.7 mm (W x H) |
940.00€ 785.98€ / 1 rollos Ahorro 154.02€ 16% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
11529423
|
Brady™
104174 |
50.8 x 12.7 mm (W x H) |
318.00€ 267.11€ / 1 rollos Ahorro 50.89€ 16% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
11589413
|
Brady™
104170 |
25.4 x 12.7 mm (W x H) |
630.00€ 524.25€ / 1 rollos Ahorro 105.75€ 16% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
11579423
|
Brady™
104179 |
101.6 x 50.8 mm (W x H) |
535.00€ 444.40€ / 1 rollos Ahorro 90.60€ 16% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
11599413
|
Brady™
104171 |
38.1 x 19.05 mm (W x H) |
985.00€ 825.09€ / 1 rollos Ahorro 159.91€ 16% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
11549423
|
Brady™
104176 |
W x H: 69.85 mm x 31.75 mm |
600.00€ 498.24€ / 1 rollos Ahorro 101.76€ 16% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Available in various sizes
- Acrylic-based, industrial-strength adhesive for multiple applications
Specifications
| UL Recognised; cUL Recognised | |
| None | |
| Single-side Printable | |
| Label | |
| BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers | |
| Rectangle | |
| -70°C to +110°C | |
| 0.086 mm |
| Thermal Transfer Printable Labels | |
| Light Gray | |
| Thermal Transfer | |
| Asset Tracking, General and Industrial Identificationentification, Rating Plates | |
| -70°C | |
| -94°F to +230°F | |
| 0.0034 in. |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.