Learn More
Brady™ Etiquetas no metálicas, metálicas de la serie MetaLabel™, B-413
Se utilizan para identificar la propiedad desde componentes hasta productos acabados. Las etiquetas metálicas y no metálicas de la serie Brady™ MetaLabel™ están fabricadas con poliéster metálico y no metálico.
Marca:  Brady™ 104174
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11529423
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00€
    267.11€ / 1 rollos
    Ahorro 50.89€
    16% Descuento
En stock
Descripción
  • Disponibles en varios tamaños
  • Adhesivo de intensidad industrial con base de acrílico para múltiples aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
Con reconocimiento UL; con reconocimiento cUL
Acrílico, Permanente
Gris claro
Rollo
Imprimible de una sola cara
Etiqueta
Seguimiento de activos, identificación general e industrial, placas de clasificación
1
THT-53-413-3
3000/Pk.
50.80 mm (W) x 12.70 mm (H)
-94 °F a +230 °F
0,0034 in
15.24 mm
0,5 in
50.8 mm
0,5 in
THT-53-413-3
Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Ninguno
Satinado
Poliéster (B-480)
Transferencia térmica
No estéril
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm
-70 °C
3000 etiquetas/rollo
Rectángulo
Ancho × Alto: 50.8 × 12.7 mm
De -70 °C a +110 °C
0.086 mm
12.70 x 50.80 mm
2 in
50.80 mm
12.7 mm