Learn More
Brady™ Etiquetas no metálicas, metálicas de la serie MetaLabel™, B-413
Se utilizan para identificar la propiedad desde componentes hasta productos acabados. Las etiquetas metálicas y no metálicas de la serie Brady™ MetaLabel™ están fabricadas con poliéster metálico y no metálico.
Marca:  Brady™ 104171
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11599413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    985.00€
    825.09€ / 1 rollos
    Ahorro 159.91€
    16% Descuento
En stock
Descripción
  • Disponibles en varios tamaños
  • Adhesivo de intensidad industrial con base de acrílico para múltiples aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
Con reconocimiento UL; con reconocimiento cUL
Acrílico, Permanente
Gris claro
Rollo
Imprimible de una sola cara
Etiqueta
Seguimiento de activos, identificación general e industrial, placas de clasificación
41.91 mm
-70 °C
10000 etiquetas/rollo
Rectángulo
Ancho × Alto: 38.1 × 19.05 mm
De -70 °C a +110 °C
0.086 mm
19.05 x 38.10 mm
1,5 in
38.10 mm
19.05 mm
Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Ninguno
Satinado
Poliéster (B-480)
Transferencia térmica
No estéril
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm
2
THT-6-413-10
10,000/Pk.
38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
-94 °F a +230 °F
0,0034 in
22.23 mm
0,75 in
38.1 mm
0,75 in
THT-6-413-10