Learn More
Brady™ Etiquetas no metálicas, metálicas de la serie MetaLabel™, B-413
Se utilizan para identificar la propiedad desde componentes hasta productos acabados. Las etiquetas metálicas y no metálicas de la serie Brady™ MetaLabel™ están fabricadas con poliéster metálico y no metálico.
Marca:  Brady™ 104182
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11509433
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00€
    1070.96€ / 1 rollos
    Ahorro 204.04€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Descripción
  • Disponibles en varios tamaños
  • Adhesivo de intensidad industrial con base de acrílico para múltiples aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
Con reconocimiento UL; con reconocimiento cUL
Acrílico, Permanente
Gris claro
Rollo
Imprimible de una sola cara
Etiqueta
Seguimiento de activos, identificación general e industrial, placas de clasificación
1
THT-107-413
1 unidad
101.60 mm (W) x 91.44 m (L)
-94 °F a +230 °F
0,0034 in
101.60 mm (W) x 91.44 m (L)
91.44 m
101.60 mm
91.4 m
Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Ninguno
Satinado
Poliéster (B-480)
Transferencia térmica
No estéril
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm
-70 °C
1 etiqueta(s) / rollo
Rectángulo
Ancho × Alto: 101.6 mm × 91.4 m
De -70 °C a +110 °C
0.086 mm
300 ft.
4 in
101.60 mm
THT-107-413