Learn More
Brady™ Etiquetas no metálicas, metálicas de la serie MetaLabel™, B-413
Se utilizan para identificar la propiedad desde componentes hasta productos acabados. Las etiquetas metálicas y no metálicas de la serie Brady™ MetaLabel™ están fabricadas con poliéster metálico y no metálico.
Brand: Brady™ 104168
Description
- Disponibles en varios tamaños
- Adhesivo de intensidad industrial con base de acrílico para múltiples aplicaciones
Specifications
| Con reconocimiento UL; con reconocimiento cUL | |
| Acrílico, Permanente | |
| Gris claro | |
| Rollo | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Etiqueta | |
| Seguimiento de activos, identificación general e industrial, placas de clasificación | |
| 20.32 mm | |
| -70 °C | |
| 10000 etiquetas/rollo | |
| Rectángulo | |
| Ancho × Alto: 19.05 × 6.35 mm | |
| De -70 °C a +110 °C | |
| 0.086 mm | |
| 6.35 x 19.05 mm | |
| 0,75 in | |
| 19.05 mm | |
| 6.35 mm |
| Etiquetas imprimibles por transferencia térmica | |
| Ninguno | |
| Satinado | |
| Poliéster (B-480) | |
| Transferencia térmica | |
| No estéril | |
| BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm | |
| 4 | |
| THT-1-413-10 | |
| 10,000/Pk. | |
| 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H) | |
| -94 °F a +230 °F | |
| 0,0034 in | |
| 8.89 mm | |
| 0,25 in | |
| 19.05 mm | |
| 0,25 in | |
| THT-1-413-10 |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.