Learn More
Brady™ Etiquetas no metálicas, metálicas de la serie MetaLabel™, B-413
Se utilizan para identificar la propiedad desde componentes hasta productos acabados. Las etiquetas metálicas y no metálicas de la serie Brady™ MetaLabel™ están fabricadas con poliéster metálico y no metálico.
Marca: Brady™ 104181
Descripción
- Disponibles en varios tamaños
- Adhesivo de intensidad industrial con base de acrílico para múltiples aplicaciones
Especificaciones
| Con reconocimiento UL; con reconocimiento cUL | |
| Acrílico, Permanente | |
| Gris claro | |
| Rollo | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Etiqueta | |
| Seguimiento de activos, identificación general e industrial, placas de clasificación | |
| 1 | |
| THT-106-413 | |
| 1 unidad | |
| 50.80 mm (W) x 91.44 m (L) | |
| -94 °F a +230 °F | |
| 0,0034 in | |
| 50.80 mm (W) x 91.44 m (L) | |
| 91.44 m | |
| 50.8 mm | |
| 91.4 m |
| Etiquetas imprimibles por transferencia térmica | |
| Ninguno | |
| Satinado | |
| Poliéster (B-480) | |
| Transferencia térmica | |
| No estéril | |
| BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm | |
| -70 °C | |
| 1 etiqueta(s) / rollo | |
| Rectángulo | |
| Ancho × Alto: 50.8 mm × 91.4 m | |
| De -70 °C a +110 °C | |
| 0.086 mm | |
| 300 ft. | |
| 2 in | |
| 50.80 mm | |
| THT-106-413 |