Learn More
Brady™ Etiquetas no metálicas, metálicas de la serie MetaLabel™, B-413
Se utilizan para identificar la propiedad desde componentes hasta productos acabados. Las etiquetas metálicas y no metálicas de la serie Brady™ MetaLabel™ están fabricadas con poliéster metálico y no metálico.
Marca: Brady™ 104170
Descripción
- Disponibles en varios tamaños
- Adhesivo de intensidad industrial con base de acrílico para múltiples aplicaciones
Especificaciones
| Con reconocimiento UL; con reconocimiento cUL | |
| Acrílico, Permanente | |
| Gris claro | |
| Rollo | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Etiqueta | |
| Seguimiento de activos, identificación general e industrial, placas de clasificación | |
| 27,31 mm | |
| -70 °C | |
| 10000 etiquetas/rollo | |
| Rectángulo | |
| 25,4 x 12,7 mm (An x Al) | |
| De -70 °C a +110 °C | |
| 0,086 mm | |
| 12,70 x 25,40 mm | |
| 1 in | |
| 25.40 mm | |
| 12,7 mm |
| Etiquetas imprimibles por transferencia térmica | |
| Ninguno | |
| Satinado | |
| Poliéster (B-480) | |
| Transferencia térmica | |
| No estéril | |
| BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm | |
| 3 | |
| THT-5-413-10 | |
| 10.000/Paq. | |
| 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) | |
| -94 °F a +230 °F | |
| 0,0034 in | |
| 15,24 mm | |
| 0,5 in | |
| 25,4 mm | |
| 0,5 in | |
| THT-5-413-10 |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.