Learn More
Brady™ Etiquetas no metálicas, metálicas de la serie MetaLabel™, B-413
Se utilizan para identificar la propiedad desde componentes hasta productos acabados. Las etiquetas metálicas y no metálicas de la serie Brady™ MetaLabel™ están fabricadas con poliéster metálico y no metálico.
Marca: Brady™ 104175
Descripción
- Disponibles en varios tamaños
- Adhesivo de intensidad industrial con base de acrílico para múltiples aplicaciones
Especificaciones
| Con reconocimiento UL; con reconocimiento cUL | |
| Acrílico, Permanente | |
| Gris claro | |
| Rollo | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Etiqueta | |
| Seguimiento de activos, identificación general e industrial, placas de clasificación | |
| 1 | |
| THT-17-413-3 | |
| 3000/Pk. | |
| 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H) | |
| -94 °F a +230 °F | |
| 0,0034 in | |
| 28.58 mm | |
| 1 in | |
| 50.8 mm | |
| 1 in | |
| THT-17-413-3 |
| Etiquetas imprimibles por transferencia térmica | |
| Ninguno | |
| Satinado | |
| Poliéster (B-480) | |
| Transferencia térmica | |
| No estéril | |
| BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm | |
| -70 °C | |
| 3000 etiquetas/rollo | |
| Rectángulo | |
| Ancho × Alto: 50.8 × 25.4 mm | |
| De -70 °C a +110 °C | |
| 0.086 mm | |
| 25.40 x 50.80 mm | |
| 2 in | |
| 50.80 mm | |
| 25.4 mm |