Learn More
Brady™ Etiquetas no metálicas, metálicas de la serie MetaLabel™, B-413
Se utilizan para identificar la propiedad desde componentes hasta productos acabados. Las etiquetas metálicas y no metálicas de la serie Brady™ MetaLabel™ están fabricadas con poliéster metálico y no metálico.
Marca: Brady™ 104173
Descripción
- Disponibles en varios tamaños
- Adhesivo de intensidad industrial con base de acrílico para múltiples aplicaciones
Especificaciones
| Con reconocimiento UL; con reconocimiento cUL | |
| Acrílico, Permanente | |
| Gris claro | |
| Rollo | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Etiqueta | |
| Seguimiento de activos, identificación general e industrial, placas de clasificación | |
| 16.81 mm | |
| -70 °C | |
| 10000 etiquetas/rollo | |
| Rectángulo | |
| Ancho × Alto: 12.7 × 11.09 mm | |
| De -70 °C a +110 °C | |
| 0.086 mm | |
| 11.10 x 12.70 mm | |
| 0,5 in | |
| 12.70 mm | |
| 11.09 mm |
| Etiquetas imprimibles por transferencia térmica | |
| Ninguno | |
| Satinado | |
| Poliéster (B-480) | |
| Transferencia térmica | |
| No estéril | |
| BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm | |
| 5 | |
| THT-12-413-10 | |
| 10,000/Pk. | |
| 12.70 mm (W) x 11.10 mm (H) | |
| -94 °F a +230 °F | |
| 0,0034 in | |
| 13.64 mm | |
| 0,437 in | |
| 12.70 mm | |
| 0,437 in | |
| THT-12-413-10 |