Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad con lentes de policarbonato y montura libre de metal níquel
Click to view available options
Tinción de lente:
Gris ahumado
Transparente
Descripción
- Mayor protección superior
- Puentes y varillas TIPGRIP antideslizantes
- Varillas flexibles
- Revestimiento antivaho y antiarañazos
- Bolsa de microfibra incluida
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Norma europea |
Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
N.° por paquete | 1 unidad |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Metal sin níquel |
Frame Type | Contorno metálico |