Learn More
meso-1,2-Bis(p-tolil)etilendiamina, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10795613
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Nombre del producto químico o material meso-1, 2-Bis(p-tolyl)ethylenediamine
CAS 50764-59-5
Punto de fusión 113°C to 117°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C16H20N2
Fórmula lineal (CH3C6H4CH(NH2)-)2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1r,2s-1,2-bis 4-methylphenyl ethane-1,2-bis aminium, 1s,2r-2-azaniumyl-1,2-bis 4-methylphenyl ethyl azanium
Clave InChI UQUZLWQGLCLOBD-IYBDPMFKSA-P
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=C(C=C2)C)[NH3+])[NH3+]
Nombre IUPAC [(1R,2S)-2-azaniumilo-1,2-bis(4-metilfenil)etil]azanio
Peso molecular (g/mol) 240.35
PubChem CID 7017343
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.35
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • meso-1,2-Bis(p-tolyl)ethylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.