Learn More
Mesitileno, 97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10591601
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-67-8
Fórmula molecular C9H12
Peso molecular (g/mol) 120.19
Número MDL MFCD00008538
Clave InChI AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesitylene, sym-trimethylbenzene, benzene, 1,3,5-trimethyl, fleet-x, trimethylbenzol, 3,5-dimethyltoluene, s-trimethylbenzene, hsdb 92, 2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethyl-benzene
PubChem CID 7947
ChEBI CHEBI:34833
Nombre IUPAC 1,3,5-trimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesitylene
Punto de fusión -45.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8675g/mL
Punto de ebullición 163.0°C to 166.0°C
Temperatura de inflamación 44°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H3(CH3)3
Índice de refracción 1.4980 to 1.5000
Cantidad 1 L
Beilstein 05, 406
Índice Merck 15, 5977
Gravedad específica 0.8675
Información de solubilidad Solubility in water: 2.9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and ether
Viscosidad 0.834 mm2/s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.19
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
Forma física Líquido