Learn More
Mercury(Ii) Chloride, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
Descripción
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Mercury(Ii) Chloride |
Cantidad | 5 g |
Fórmula lineal | HgCl2 |
Número UN | 1624 |
Información de solubilidad | Soluble in diethyl ether, acetic acid, ethyl acetate, glycerol, alcohol, acetone (salt form), water |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.5g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.5% |
Grado | ACS Reagent |
Presión de vapor | 1.3mmHg (236°C) |