Learn More
Trihidrato de sal cálcica de ácido mercaptoacético, 98 %, Thermo Scientific™
38.10€ - 138.00€
CAS | 65208-41-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H10CaO5S |
Peso molecular (g/mol) | 186.24 |
Número MDL | MFCD00150707 |
Clave InChI | GDECCIJZCWLFSB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | calcium,2-sulfidoacetate,trihydrate, thioglycolic acid calcium trihydrate |
PubChem CID | 131882808 |
Nombre IUPAC | calcio; ácido 2-sulfanilacético; trihidrato |
SMILES | O.O.O.[Ca].OC(=O)CS |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15482357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045557.09 |
10 g |
38.10€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15492357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045557.18 |
50 g |
138.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
65208-41-5 | |
186.24 | |
GDECCIJZCWLFSB-UHFFFAOYSA-N | |
131882808 | |
O.O.O.[Ca].OC(=O)CS |
C2H10CaO5S | |
MFCD00150707 | |
calcium,2-sulfidoacetate,trihydrate, thioglycolic acid calcium trihydrate | |
calcio; ácido 2-sulfanilacético; trihidrato |
Especificaciones
Mercaptoacetic acid calcium salt trihydrate | |
280°C to 290°C (decomposition) | |
C2H10CaO5S | |
MFCD00150707 | |
14,1711 | |
Soluble in water. | |
O.O.O.[Ca].OC(=O)CS | |
186.24 | |
276.34 (222.29 Anhydrous) | |
Polvo |
65208-41-5 | |
Blanco | |
(HSCH2CO2)Ca·3H2O | |
3755791 | |
calcium,2-sulfidoacetate,trihydrate, thioglycolic acid calcium trihydrate | |
GDECCIJZCWLFSB-UHFFFAOYSA-N | |
calcio; ácido 2-sulfanilacético; trihidrato | |
131882808 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302
Nocivo en caso de ingestión.
P234-P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P333+P313-P363-P390-P501c
H290-H302-H317-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 212-402-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes