Learn More
Trihidrato de sal cálcica de ácido mercaptoacético, 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mercaptoacetic acid calcium salt trihydrate |
| Punto de fusión | 280°C to 290°C (decomposition) |
| Color | Blanco |
| Fórmula lineal | (HSCH2CO2)Ca·3H2O |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 3755791 |
| Índice Merck | 14,1711 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.34 (222.29 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Mostrar más |