missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MEPCE Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | MEPCE |
|---|---|
| Concentración | 0.67 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16803834
|
Proteintech
14917-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16893824
|
Proteintech
14917-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase that adds a methylphosphate cap at the 5′-end of 7SK snRNA, leading to stabilize it.Especificaciones
| MEPCE | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q7L2J0, Q8K3A9 | |
| 231803, 304361, 56257 | |
| MEPCE Fusion Protein Ag6733 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| MEPCE |
| 0.67 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Bin3 homolog, MEPCE, methylphosphate capping enzyme | |
| MEPCE | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto