missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MEPCE Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16893824 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16893824 150 μL 150 microlitros
16803834 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16893824

Marca: Proteintech 149171AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase that adds a methylphosphate cap at the 5′-end of 7SK snRNA, leading to stabilize it.

Especificaciones

Antígeno MEPCE
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.67 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MEPCE
N.º de referencia del gen Q7L2J0, Q8K3A9
Alias de gen Bin3 homolog, MEPCE, methylphosphate capping enzyme
Símbolos de los genes MEPCE
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MEPCE Fusion Protein Ag6733
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 231803, 304361, 56257
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.