missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MEPCE Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 14917-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase that adds a methylphosphate cap at the 5′-end of 7SK snRNA, leading to stabilize it.Especificaciones
| MEPCE | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| MEPCE | |
| Bin3 homolog, MEPCE, methylphosphate capping enzyme | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 231803, 304361, 56257 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 0.67 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q7L2J0, Q8K3A9 | |
| MEPCE | |
| MEPCE Fusion Protein Ag6733 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido