Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Mento
Resistentes al agua hasta 4 horas e ideales para trabajar al aire libre. Diseñados para ofrecer una protección excepcional en todo el pie con una placa de acero reforzada en la suela, y una pala de cuero fuerte y resistente. Una suela de poliuretano de doble densidad protege los pies de los peligros por encima y por debajo.
Marca: Emma Safety Footwear MM58154838
Detalles adicionales : Peso : 1.91200kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Suela GripForce™ Easy Twist
- El tratamiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver proporciona unos pies más secos y frescos.
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Mento | |
Cuero | |
Acero |
Marrón | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
38 |