Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Mendoza
La estructura Sympatex™ de última generación proporciona una protección perfecta a los pies en los trabajos manuales de la industria química y la agricultura. Prácticamente impermeables, las botas Mendoza permiten que los pies respiren adecuadamente, manteniéndolos frescos y secos.
Marca: Emma Safety Footwear MM58284838
Detalles adicionales : Peso : 1.96900kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura en nobuck engrasado / Sympatex™
- Resistente al agua.
- Suela GripForce™ Duo resistente al calor
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Mendoza | |
Nobuck engrasado | |
Acero |
Marrón | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver/Sympatex™ | |
38 |