Learn More
Uvex™ Men-T-Shirt 7459-Black 100% Cotton
Black classical T-shirt form of combed cotton, and Single Jersey with neck tape and elastic cuffs on neck
Marca:  Uvex™ 8816616
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17215521
  • 14.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Negro
  • Material: 100 % algodón peinado, 145 g/m², punto único con forma de camiseta clásica de algodón peinado.
  • Cinta para el cuello
  • Puños elásticos en el cuello
  • Color estable y fácil de cuidar
  • Tamaño: XS - 6XL
  • Instrucciones de cuidado: Lavable a 60 °C, no usar cloro, planchado: II puntos, no apto para secadora
Especificaciones
Especificaciones
5X-Grande
Negro
140 g/m²
Para hombre