Learn More
MEM cloruro, 94 %, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 185980250
Detalles adicionales : CAS : 3970-21-6 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : III
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 25g |
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
3970-21-6 | |
124.56 | |
BIAAQBNMRITRDV-UHFFFAOYSA-N | |
77590 | |
COCCOCCl |
C4H9ClO2 | |
MFCD00000888 | |
2-methoxyethoxymethyl chloride, 1-chloromethoxy-2-methoxyethane, ethane, 1-chloromethoxy-2-methoxy, mem chloride, methoxyethoxymethyl chloride, mem-chloride, 1-chloro-2,5-dioxahexane, 2-methoxyethoxy methyl chloride, beta-methoxyethoxymethyl chloride, .beta.-methoxyethoxymethyl chloride | |
1-(clorometoxi)-2-metoxietano |
Especificaciones
MEM chloride | |
1.0900g/mL | |
50.0°C to 52.0°C (13.0mmHg) | |
92% min. (GC) | |
C4H9ClO2 | |
MFCD00000888 | |
07,227; 09,299 | |
2-methoxyethoxymethyl chloride, 1-chloromethoxy-2-methoxyethane, ethane, 1-chloromethoxy-2-methoxy, mem chloride, methoxyethoxymethyl chloride, mem-chloride, 1-chloro-2,5-dioxahexane, 2-methoxyethoxy methyl chloride, beta-methoxyethoxymethyl chloride, .beta.-methoxyethoxymethyl chloride | |
BIAAQBNMRITRDV-UHFFFAOYSA-N | |
COCCOCCl | |
124.56 | |
124.57 | |
94% |
3970-21-6,542-88-1 | |
De incoloro a amarillo | |
54°C | |
Authentic | |
CH3OCH2CH2OCH2Cl | |
Frasco de vidrio | |
1.4260 to 1.4280 | |
25g | |
1.09 | |
1-(clorometoxi)-2-metoxietano | |
77590 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
- MEM chloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H350-Puede provocar cáncer.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only